AuftragsverfolgungKontakt
L(+)-Cystein | Avantor
L(+)-Cystein
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
Katalognr. A3694.0100
Reizend
Anbieter:   PanReac AppliChem
L(+)-Cystein
Katalognr. A3694.0100
Anbieter:  PanReac AppliChem
CAS Nummer:  52-90-4
L(+)-Cystein
Glasflasche für Feststoffe, 100 g
CAS Nummer:  52-90-4
Preis
SFr. 261.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
  • CAS Nummer:52-90-4
  • Formel:HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
  • MDL-Nummer:MFCD00064306
  • Molekulargewicht:121.16 g/mol
  • Merck-Index:13,02810
  • Siedepunkt:254 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:115 °C
  • Dichte:1,523 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-158-2
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g