Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,4',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 139) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-139
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:56030-56-9
- Bezeichnung:2,2',3,4,4',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 139) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₄Cl₆
- Bezeichnung:2,2',3,4,4',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 139)