ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-122
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-122
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    76842-07-4
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4',5'-Pentachlorbiphenyl (PCB Nr. 122) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₅Cl₅
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4',5'-Pentachlorobiphenyl (PCB No. 122)