Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 131) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-131
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:61798-70-7
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 131) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₄Cl₆
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 131)