ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 131) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-131
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 131) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-131
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    61798-70-7
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 131) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 131)