Organischer Referenzstandard, 2,2',5,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 53) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-53
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:41464-41-9
- Bezeichnung:2,2',5,6'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 53) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,2',5,6'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 53)