Organischer Referenzstandard, 2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52) 10 µg/ml in Isooctan
Katalognr. EHERL20005200IO
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:35693-99-3
- Bezeichnung:2,2',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 52) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 52