ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14) 10 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20001400IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20001400IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    34883-41-5
  • Bezeichnung:
    3,5-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 14) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₈Cl₂
  • Bezeichnung:
    3,5-Dichlorobiphenyl (PCB No. 14