ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 3,3',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 80) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 3,3',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 80) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-80
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 3,3',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 80) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-80
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    33284-52-5
  • Bezeichnung:
    3,3',5,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 80) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    3,3',5,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 80)