Organischer Referenzstandard, 2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-68
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:73575-52-7
- Bezeichnung:2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 68)