ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-68
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-68
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    73575-52-7
  • Bezeichnung:
    2,3',4,5'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 68) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,3',4,5'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 68)