ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 66) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-66-CS
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 66) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-66-CS
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    32598-10-0
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 66) 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 66)