Organischer Referenzstandard, 2,2',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 47) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-47
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:2437-79-8
- Bezeichnung:2,2',4,4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 47) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 47)