Organischer Referenzstandard, 2,6-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 10) 35 µg/ml in Isooctan
Codice catalogo PROOCIL-PCB-10
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS:
Specifiche
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:33146-45-1
- Bezeichnung:2,6-Dichlorbiphenyl (PCB Nr. 10) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₈Cl₂
- Bezeichnung:2,6-Dichlorobiphenyl (PCB No. 10)