Organischer Referenzstandard, 2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-71
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:41464-46-4
- Bezeichnung:2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,3',4',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 71)