ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-71
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-71
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    41464-46-4
  • Bezeichnung:
    2,3',4',6-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 71) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,3',4',6-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 71)