ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-56
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56) 35 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-56
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    41464-43-1
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₆Cl₄
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 56)