Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56) 35 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-56
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:41464-43-1
- Bezeichnung:2,3,3',4'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 56) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,3,3',4'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 56)