Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 40) 10 µg/ml in Isooctan
Katalognr. EHERL20004000IO
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:38444-93-8
- Bezeichnung:2,2',3,3'-Tetrachlorbiphenyl (PCB Nr. 40) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₆Cl₄
- Bezeichnung:2,2',3,3'-Tetrachlorobiphenyl (PCB No. 40