ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20014900IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20014900IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    38380-04-0
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4',5',6-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 149) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4',5',6-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 149)