L(+)-Arginin
Katalognr. CHMCAB5504
Anbieter: Chemicon
CAS-Nummer:
Technische Daten
- VE:100 µl
- Seq:1286
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:174.2 g/mol
Merck-Index:13,00785
Siedepunkt:368 °C (1013 hPa)
Schmelzender Platingehalt:238 °C
Dichte:1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:200-811-1
:GHS07
CAS-Nummer:74-79-3
Formel:C₆H₁₄N₄O₂
MDL-Nummer:MFCD00002635