ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-167-CS
 :  
Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167) 100 µg/ml in Isooctan
  PROOCIL-PCB-167-CS
 :  
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1,2 mL
  • CAS Nr.:
    52663-72-6
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167) 100 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₄Cl₆
  • Bezeichnung:
    2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 167)