Organischer Referenzstandard, 2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167) 100 µg/ml in Isooctan
PROOCIL-PCB-167-CS
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1,2 mL
- CAS Nr.:52663-72-6
- Bezeichnung:2,3',4,4',5,5'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 167) 100 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₄Cl₆
- Bezeichnung:2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 167)