Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 187) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-187
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:52663-68-0
- Bezeichnung:2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 187) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₃Cl₇
- Bezeichnung:2,2',3,4',5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 187)