Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 132) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-132
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:38380-05-1
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,6'-Hexachlorbiphenyl (PCB Nr. 132) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₄Cl₆
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,6'-Hexachlorobiphenyl (PCB No. 132)