Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 184) 35 µg/ml in Isooctan
Katalognr. PROOCIL-PCB-184
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:74472-48-3
- Bezeichnung:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 184) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₃Cl₇
- Bezeichnung:2,2',3,4,4',6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 184)