Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    52663-65-7
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 176) 35 µg/ml in Isooctan
  • Environmentally Preferable:
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,6,6'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 176)