ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-200
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-200
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    40186-71-8
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 200) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₂Cl₈
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,5',6,6'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 200)