Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 189) 10 µg/ml in Isooctan
Katalognr. EHERL20018900IO
Anbieter: EHRENSTORFER
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:10 mL
- CAS Nr.:39635-31-9
- Bezeichnung:2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 189) 10 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₃Cl₇
- Bezeichnung:2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 189)