ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 180) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 180) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-180
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 180) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-180
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    35065-29-3
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 180) 35 µg/ml in Isooctan
  • Environmentally Preferable:
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Bezeichnung:
    2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 180)