ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170) 10 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20017000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170) 10 µg/ml in Isooctan
Catalog # EHERL20017000IO
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    10 mL
  • CAS Nr.:
    35065-30-6
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 170) 10 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Bezeichnung:
    2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 170)