Organischer Referenzstandard, 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 194) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-194
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:35694-08-7
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorbiphenyl (PCB Nr. 194) 35 µg/ml in Isooctan
- Formel:C₁₂H₂Cl₈
- Bezeichnung:2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (PCB No. 194)