ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192) 35 µg/ml in Isooctan
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-192
CAS Number:  
Organischer Referenzstandard, 2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192) 35 µg/ml in Isooctan
Catalog # PROOCIL-PCB-192
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 mL
  • CAS Nr.:
    74472-51-8
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorbiphenyl (PCB Nr. 192) 35 µg/ml in Isooctan
  • Formel:
    C₁₂H₃Cl₇
  • Bezeichnung:
    2,3,3',4,5,5',6-Heptachlorobiphenyl (PCB No. 192)