Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Organischer Referenzstandard, Toluol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Katalognr. SUPL40084
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Organischer Referenzstandard, Toluol 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Katalognr. SUPL40084
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  

Technische Daten

  • VE:
    1
  • CAS Nr.:
    108-88-3
  • Bezeichnung:
    Toluol 5.000 µg/ml in Methanol
  • Formel:
    C₇H₈
  • Bezeichnung:
    Toluene

Technische Daten

Über diesen Artikel