Organischer Referenzstandard, 1,4-Difluorbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
EHERYA12632000ME
:
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:540-36-3
- Bezeichnung:1,4-Difluorbenzol 2.000 µg/ml in Methanol
- Environmentally Preferable:
- Formel:C₆H₄F₂
- Bezeichnung:1,4-Difluorobenzene