ContactUsLinkComponent
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
  MOLE19757224-1KG
 :  Molekula
 :  
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat
  MOLE19757224-1KG
 :  Molekula
 :  
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :1235.86 g/mol
 :13,00536
 :2.498 g/cm³ (20 °C)
 :234-722-4
 :GHS07
 :Raumtemperatur
 :12054-85-2
 :12027-67-7
 :(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
 :MFCD00167059