ContactUsLinkComponent
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Supelco®
Katalognr. 1.01181.1000
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Ammoniumheptamolybdat Tetrahydrat, Supelco®
Katalognr. 1.01181.1000
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Solubility:
    400 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    90 °C Elimination of water of crystallisation
  • Molar Mass:
    1235.86 g/mol
  • Bulk Density:
    800 kg/m3
  • Density:
    2.498 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    5.3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
 :
 :1235.86 g/mol
Merck-Index:13,00536
Dichte:2.498 g/cm³ (20 °C)
 :M-Clarity™ quality level = MQ100
EINECS:234-722-4
 :GHS07
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:12054-85-2
 :12027-67-7
Formel:(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O
MDL-Nummer:MFCD00167059