Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Magnesiumsulfat Heptahydrat
Magnesiumsulfat Heptahydrat, SAFC®
Magnesiumsulfat Heptahydrat, SAFC®
1.72572.9025
:
MERCK PRODUCTION CHEMICALS
:
Magnesiumsulfat Heptahydrat, SAFC®
1.72572.9025
:
MERCK PRODUCTION CHEMICALS
:
VE:
25 kg
Seq:
4283
:
:
246.48 g/mol
:
13,05715
:
1124 °C
:
2.66 g/cm³ (20 °C)
:
10034-99-8
:
MgSO₄·7H₂O
:
MFCD00149785