Ammoniumthiocyanat Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.1 M NH4SCN (0.1N) volumetrische Lösung, Fluka™
38020-1EA
:
- Packung:Ampulle
- VE:1
- Seq:0001
- Factor:0.998 - 1.002
:
:76.12 g/mol
:100 °C (1,013 hPa)
:Raumtemperatur
:217-175-6
:1762-95-4
:NH₄SCN
:MFCD00011428