ContactUsLinkComponent
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M H2SO4 (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Corrosive
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M H2SO4 (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38295-1EA
CAS Number:  
Corrosive
Schwefelsäure Konzentrat zur Verdünnung zu 1L, 0.25 M H2SO4 (0.5N) volumetrische Lösung, Fluka™
Catalog # 38295-1EA
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Ampulle
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
Specifications
Specification Test Results
  • Factor:
    0.998 - 1.002
  • BAM/EMPA reference material:
    effective
  • BAM/EMPA Certificate Number:
    effective
  • Traceable to NIST SRM:
    effective
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Boiling Pt:>100 °C (1,013 hPa)
Density:1,180 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589