SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Catalog # MOLEM79689066
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Expand image
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Catalog # MOLEM79689066
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Bezeichnung:
TBE-Puffer-Lösung 10fach konzentriert (TRIS-Borat-EDTA-Puffer)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details