SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Puffer
Elektrophorese-Puffer
Laufpuffer
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Catalog # MOLE12439469-1L
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Expand image
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Catalog # MOLE12439469-1L
Supplier:
Molekula
CAS Number:
Specifications
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Bezeichnung:
TAE-Puffer-Lösung 50fach konzentriert (TRIS-Acetat-EDTA-Puffer)
Specifications
About this item
Product Details
Product Details