Tetrabutylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung
Katalognr. MOLE12269822-100ML
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:100 mL
- Seq:2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:259.48 g/mol
Lagertemperatur:Kühlschrank
EINECS:218-147-6
UN:3267
ADR:8,II
:GHS05
CAS-Nummer:2052-49-5
Formel:C₁₆H₃₇NO
MDL-Nummer:MFCD00009425