Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Zinksulfat
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
ROTHP723.1
:
Roth Carl
:
Zinksulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
ROTHP723.1
:
Roth Carl
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
Environmentally Preferable:
:
:
161.45 g/mol
:
Raumtemperatur
:
231-793-3
:
3082
:
9,III
:
GHS09
:
7733-02-0
:
O₄SZn
:
MFCD00011302