Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Silbersulfat
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
ROTHX870.1
:
Roth Carl
:
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure
ROTHX870.1
:
Roth Carl
:
Packung:
Glass bottle
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
311.8 g/mol
:
233-653-7
:
1830
:
8,II
:
GHS05
:
10294-26-5
:
Ag₂SO₄
:
MFCD00003407