Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
Advanced
Advanced
SDS
Certificates
Manufacturer Data
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
Switzerland
Order Entry
Order Status
Your Account
Cart
ContactUsLinkComponent
Home
Silbersulfat
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung in Wasser
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung in Wasser
REGEAGS1W
:
REAGECON
:
Silbersulfat 10 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung in Wasser
REGEAGS1W
:
REAGECON
:
Packung:
Glass bottle
VE:
2,5 L
Seq:
5096
:
:
311.8 g/mol
:
233-653-7
:
1830
:
8,II
:
GHS05
:
10294-26-5
:
Ag₂SO₄
:
MFCD00003407