Silver nitrate 4,731g/L 0.0282 mol/l (0.0282 N) in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Katalognr. 7095.1000
Anbieter: Avantor
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Titer:0.995 - 1.005 mg Cl/ml
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:7761-88-8
:
Formel:AgNO₃
MDL-Nummer:MFCD00003414
:169.87 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-853-9