Ammoniumthiocyanat 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Katalognr. 31960.291
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.998 - 1.002 mol/l
- NIST traceable:Confirmed
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
:76.12 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:217-175-6
CAS-Nummer:1762-95-4
Formel:NH₄SCN
MDL-Nummer:MFCD00011428