ContactUsLinkComponent
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Catalog # AMBI9530G
Anbieter:  Ambion
CAS-Nummer:  
Magnesiumchlorid 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung
Catalog # AMBI9530G
Anbieter:  Ambion
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :95.21 g/mol
Merck-Index:13,05684
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:232-094-6
CAS-Nummer:7786-30-3
Formel:MgCl₂
MDL-Nummer:MFCD00011106