Kaliumhydroxid 8 mol/l (8 N) in wässriger Lösung
Catalog # HACH28232H
Supplier: Hach
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553