Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in Methanol
Catalog # 42736.K2
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Specifications
About this item
:
:56.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:3286
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
:GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553