ContactUsLinkComponent
Ätzend
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Katalognr. REGEKOH21001
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Ätzend
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung volumetrische Lösung
Katalognr. REGEKOH21001
Anbieter:  REAGECON
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
 :
 :56.11 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-58-3
Formel:KOH
MDL-Nummer:MFCD00003553