ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Corrosive
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # 705-0119
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Corrosive
Kaliumhydroxid 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung
Catalog # 705-0119
Supplier:  Hach
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553