ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Corrosive
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4674.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Kaliumhydroxid Konzentrat zur Verdünnung zu 1 mol/l (1 N) in wässriger Lösung, DILUT-IT®, Laborreagens, J.T.Baker®
Catalog # 4674.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffampulle
  • VE:
    210 mL
  • Seq:
    2545
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    0.998-1.002
  • Normality (by titrimetry):
    Passes Test
Specification Test Results
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,III
 :GHS05
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553