Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Kaliumhydroxid
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
35592.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Kaliumhydroxid standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
35592.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Packung:
Kunststoffflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
56.11 g/mol
:
Raumtemperatur
:
215-181-3
:
1814
:
8,III
:
GHS05
:
1310-58-3
:
KOH
:
MFCD00003553